Imprimer
2-Amino-6-chloropyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A2145-1G A2145-5G
TCIAA2145-1GEA 25.3 EUR
TCIAA2145-1G TCIAA2145-5G
2-Amino-6-chloropyrazine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-6-chloropyrazine
Formule: C₄H₄ClN₃
Numéro MDL: MFCD00055024
Numéro CAS: 33332-28-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8945977bda314c011fa1657d8e29cae99a39181a&vid=8945977bda314c011fa1657d8e29cae99a39181a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 156.0 deg-C