Imprimer
4-Pentylcyclohexanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0883-25G P0883-5G
TCIAP0883-25GEA 203 EUR
TCIAP0883-25G TCIAP0883-5G
4-Pentylcyclohexanone ≥95.0% (par GC)
4-Pentylcyclohexanone
Formule: C₁₁H₂₀O
Numéro MDL: MFCD00059581
Numéro CAS: 61203-83-6
EINECS: 406-670-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bfcab968b39f57ea7d38032ac9169229b62675d&vid=4bfcab968b39f57ea7d38032ac9169229b62675d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %