Imprimer
Carmin 40,0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Carminic acid, Cochineal, Alum lake of Carminic Acid, Natural Red 4, FD and C Carmine, CI 75470, Carmine, calcium/aluminum lake
C0543-25G C0543-5G
TCIAC0543-25GEA 118 EUR
TCIAC0543-25G TCIAC0543-5G
Carmin 40,0% (par HPLC)
Carmin
Formule: C₂₂H₂₀O₁₃
MW: 492.389 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167028
Numéro CAS: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4
Merck Index: 14,01843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3f32e3e6d99d5fce16b0d6307d12ad004a79421&vid=b3f32e3e6d99d5fce16b0d6307d12ad004a79421&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 40.0 %