Imprimer
2-Methyl-3-isopropoxypyrazine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0808-1G M0808-5G
TCIAM0808-1GEA 39.6 EUR
TCIAM0808-1G TCIAM0808-5G
2-Methyl-3-isopropoxypyrazine ≥97.0% (par GC)
Formule: C₈H₁₂N₂O
Numéro MDL: MFCD00059772
Numéro CAS: 94089-22-2
EINECS: 302-122-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd710d529c519d740e3e41f3864f369ae61b7813&vid=dd710d529c519d740e3e41f3864f369ae61b7813&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %