Imprimer
Chlorure de (1-naphtylméthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Naphthalen-1-ylmethyl)triphenylphosphonium chloride
N0700-25G N0700-5G
TCIAN0700-25GEA 246 EUR
TCIAN0700-25G TCIAN0700-5G
Chlorure de (1-naphtylméthyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de (1-naphtylméthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₉H₂₄ClP
Numéro MDL: MFCD00031658
Numéro CAS: 23277-00-1
EINECS: 245-548-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76fb6c840efc47fbd7524a1d90c83c83175cf54a&vid=76fb6c840efc47fbd7524a1d90c83c83175cf54a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %