Imprimer
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane 98,0 HPLC, T
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminoethyl diphenylborinate, 2-((Diphenylboryl)oxy)ethanamine
D0281-10G D0281-25G
TCIAD0281-10GEA 136 EUR
TCIAD0281-10G TCIAD0281-25G
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane 98,0 HPLC, T
(2-Aminoéthoxy)(diphényl)borane
Formule: C₁₄H₁₆BNO
MW: 225.1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014823
Numéro CAS: 524-95-8
EINECS: 208-366-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98e64c219629694f77e057368588907697269d2b&vid=98e64c219629694f77e057368588907697269d2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency