N-Éthylpyridine-4-méthylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
E0283-25G
E0283-250G
TCIAE0283-25GEA
56.1
EUR
TCIAE0283-25G
TCIAE0283-250G
N-Éthylpyridine-4-méthylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-Éthylpyridine-4-méthylamine
Formule:
C₈H₁₂N₂ Point d'éclair: 98°C |
Numéro MDL:
MFCD00023632 Numéro CAS: 33403-97-3 EINECS: 251-506-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |