Imprimer
Phosphoramidate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2361-25G D2361-5G
TCIAD2361-25GEA 118 EUR
TCIAD2361-25G TCIAD2361-5G
Phosphoramidate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Phosphoramidate de diéthyle
Formule: C₄H₁₂NO₃P
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00015676
Numéro CAS: 1068-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f4be8115dbf39dd6e1694c9a9786882bab62262&vid=1f4be8115dbf39dd6e1694c9a9786882bab62262&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C