Imprimer
Chlorure de quinoléine-8-sulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Q0016-25G Q0016-5G
TCIAQ0016-25GEA 324 EUR
TCIAQ0016-25G TCIAQ0016-5G
Chlorure de quinoléine-8-sulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de quinoléine-8-sulfonyle
Formule: C₉H₆ClNO₂S
Numéro MDL: MFCD00006808
Numéro CAS: 18704-37-5
EINECS: 242-515-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cac435f806dc4b5697fe7a18d3b3d1b16fd555a&vid=2cac435f806dc4b5697fe7a18d3b3d1b16fd555a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C