Imprimer
Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0306-25G H0306-500G
TCIAH0306-25GEA 49.5 EUR
TCIAH0306-25G TCIAH0306-500G
Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 8-hydroxyquinoléine-5-sulfonique monohydraté
Formule: C₉H₇NO₄S·1H₂O
Numéro MDL: MFCD00006795
Numéro CAS: 283158-18-9
EINECS: 201-570-5
Merck Index: 14,04844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28ca40ee2c46ec1c6ec556d42f63f9817b8feab&vid=a28ca40ee2c46ec1c6ec556d42f63f9817b8feab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Water 7.0 to 7.8 %