Imprimer
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2444-1G C2444-5G
TCIAC2444-1GEA 108 EUR
TCIAC2444-1G TCIAC2444-5G
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅ClO₂S
MW: 212.65 g/mol
Point de fusion: 271°C
Numéro MDL: MFCD00014579
Numéro CAS: 21211-22-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b0eead7fe3b91607136151a8b23c3c2d856e51d&vid=2b0eead7fe3b91607136151a8b23c3c2d856e51d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %