Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
T1046-25G
T1046-5G
TCIAT1046-25GEA
101
EUR
TCIAT1046-25G
TCIAT1046-5G
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Isocyanure de (p-toluenesulfonyl)methyle
Formule:
C₉H₉NO₂S MW: 195.24 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00000005 Numéro CAS: 36635-61-7 EINECS: 253-140-1 ONU: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,09556 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |