Imprimer
2,2'-[(1,1-Diméthyléthyl)imino]biséthanol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B1194-25ML B1194-500ML
TCIAB1194-25MLEA 17.6 EUR
TCIAB1194-25ML TCIAB1194-500ML
2,2'-[(1,1-Diméthyléthyl)imino]biséthanol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2,2'-[(1,1-Diméthyléthyl)imino]biséthanol
Formule: C₈H₁₉NO₂
Point d'ébullition: 161°C
Numéro MDL: MFCD00020584
Numéro CAS: 2160-93-2
EINECS: 218-480-7
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fe53fb337352e422b3d10ed4f952f66b0aef453&vid=6fe53fb337352e422b3d10ed4f952f66b0aef453&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C