Imprimer
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(P-Toluenesulphonyl)imidazole, 1-Tosylimidazole
T1985-25G T1985-5G
TCIAT1985-25GEA 149 EUR
TCIAT1985-25G TCIAT1985-5G
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222.26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005285
Numéro CAS: 2232-08-8
EINECS: 218-771-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19d69d9e3ddc778219e4bb8b2d44a63833417b41&vid=19d69d9e3ddc778219e4bb8b2d44a63833417b41&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency