Imprimer
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1430-25G C1430-5G
TCIAC1430-25GEA 61.6 EUR
TCIAC1430-25G TCIAC1430-5G
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
(Cyanométhyl)phosphonate de diéthyle
Formule: C₆H₁₂NO₃P
MW: 177.14 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00001893
Numéro CAS: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
ONU: 3278
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcb066f99f6276bf75ea1d8a0b71ca2ffbff45ed&vid=dcb066f99f6276bf75ea1d8a0b71ca2ffbff45ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %