Imprimer
Éthyle 4-chloroacétylacétate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
C0911-25G C0911-500G
TCIAC0911-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0911-25G TCIAC0911-500G
Éthyle 4-chloroacétylacétate ≥95.0% (par GC)
Éthyle 4-chloroacétylacétate
Formule: C₆H₉ClO₃
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00000939
Numéro CAS: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
ONU: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86c2e71ebe13f894e5ecc4232c9a6b5018c94a71&vid=86c2e71ebe13f894e5ecc4232c9a6b5018c94a71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %