Imprimer
Chlorure de (chlorométhyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1009-25G C1009-5G
TCIAC1009-25GEA 195 EUR
TCIAC1009-25G TCIAC1009-5G
Chlorure de (chlorométhyl)triphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de (chlorométhyl)triphénylphosphonium
Formule: C₁₉H₁₇Cl₂P
Numéro MDL: MFCD00011867
Numéro CAS: 5293-84-5
EINECS: 226-139-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a507fab9db8954f609e6bf949712e0e966867007&vid=a507fab9db8954f609e6bf949712e0e966867007&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency