Imprimer
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Di-tert-butyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, ItBu.HBF4
D3711-5G D3711-1G
TCIAD3711-5GEA 176 EUR
TCIAD3711-5G TCIAD3711-1G
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate
Formule: C₁₁H₂₁BF₄N₂
MW: 268.1025 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784425
Numéro CAS: 263163-17-3
ONU: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=050cf8b5acffdb734db80fdec33fc076735e3970&vid=050cf8b5acffdb734db80fdec33fc076735e3970&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %