Imprimer
4,4,4-Trifluorobutyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0830-1G E0830-5G
TCIAE0830-1GEA 22 EUR
TCIAE0830-1G TCIAE0830-5G
4,4,4-Trifluorobutyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4,4,4-Trifluorobutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₉F₃O₂
Point d'ébullition: 127°C
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00041398
Numéro CAS: 371-26-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b45ab167ba2cda2624d68ba9637d44f908c2a89&vid=1b45ab167ba2cda2624d68ba9637d44f908c2a89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %