Imprimer
Acétoacétate de 2-méthoxyéthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxyethyl 3-oxobutanoate
A1583-25G A1583-500G
TCIAA1583-25GEA 17.6 EUR
TCIAA1583-25G TCIAA1583-500G
Acétoacétate de 2-méthoxyéthyle ≥95.0% (par GC)
Acétoacétate de 2-méthoxyéthyle
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160.1678 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Numéro MDL: MFCD00009648
Numéro CAS: 22502-03-0
EINECS: 245-043-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0207172fe2c1a652adc76e076fa3112cb47724e7&vid=0207172fe2c1a652adc76e076fa3112cb47724e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)