Imprimer
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1137-1G P1137-5G
TCIAP1137-1GEA 28.6 EUR
TCIAP1137-1G TCIAP1137-5G
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9,10-Bis(phenylethynyl)anthracene
Formule: C₃₀H₁₈
MW: 378.47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012050
Numéro CAS: 10075-85-1
EINECS: 233-210-8
Merck Index: 14,01299
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=042859c24942c73a2a922d2f84f7c23c42f0ed61&vid=042859c24942c73a2a922d2f84f7c23c42f0ed61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Chemiluminescence test to pass test