Acide 3-(2-furyl)acrylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-(Furan-2-yl)acrylic acid
F0084-10G
F0084-25G
TCIAF0084-10GEA
72.6
EUR
TCIAF0084-10G
TCIAF0084-25G
Acide 3-(2-furyl)acrylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(2-furyl)acrylique
Formule:
C₇H₆O₃ MW: 138.12 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00003257 Numéro CAS: 539-47-9 EINECS: 208-718-8 Merck Index: 14,04297 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 140.0 to 143.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |