Imprimer
Biphényle-3,3’,4,4’-tétrayltétraammonium tétrachlorure hydraté ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
D0078-25G D0078-5G
TCIAD0078-25GEA 317 EUR
TCIAD0078-25G TCIAD0078-5G
Biphényle-3,3’,4,4’-tétrayltétraammonium tétrachlorure hydraté ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Biphényle-3,3’,4,4’-tétrayltétraammonium tétrachlorure hydraté
Formule: C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08273058
Numéro CAS: 868272-85-9
EINECS: 231-018-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3b44aae59a6abd52aa1e04c26e260395165e210&vid=d3b44aae59a6abd52aa1e04c26e260395165e210&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 13.0 %
Sensitiveness Yellow appears in organic phase with the presence of Selenium (0.2ppm)