Acide dibenzoyl-D-tartrique monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid hydrate
D1398-25G
D1398-500G
TCIAD1398-25GEA
17.6
EUR
TCIAD1398-25G
TCIAD1398-500G
Acide dibenzoyl-D-tartrique monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide dibenzoyl-D-tartrique monohydraté
Formule:
C₁₈H₁₄O₈·1H₂O MW: 376.33 g/mol (358.31 anhy) |
Numéro MDL:
MFCD00150722 Numéro CAS: 80822-15-7 EINECS: 241-097-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | +107 to +111 deg (C=1, EtOH) |
Solubility in Methanol | almost transparency |