Imprimer
Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
D1354-25G D1354-500G
TCIAD1354-25GEA 53.9 EUR
TCIAD1354-25G TCIAD1354-500G
Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté
Formule: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
MW: 376.33 g/mol (358.31 anhy)
Numéro MDL: MFCD00149119
Numéro CAS: 62708-56-9
EINECS: 220-374-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db1906a8468fd3531586ccbbd4c88f1c6ce6a27&vid=5db1906a8468fd3531586ccbbd4c88f1c6ce6a27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -106.0 to -111.0 deg (C=1, EtOH)
Water 4.7 to 5.1 %