Tobramycine ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T2503-5G
T2503-25G
TCIAT2503-5GEA
120
EUR
TCIAT2503-5G
TCIAT2503-25G
Tobramycine ≥94.0% (par analyse titrimétrique)
Tobramycine
Formule:
C₁₈H₃₇N₅O₉ Point de fusion: 178°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00077885 Numéro CAS: 32986-56-4 EINECS: 251-322-5 Merck Index: 14,09490 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 94.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | +138.0 to +148.0 deg (C=4, H2O) (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 8.0 % |