Imprimer
3-Cyclohexylaminopropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0891-25ML A0891-500ML
TCIAA0891-25MLEA 42.9 EUR
TCIAA0891-25ML TCIAA0891-500ML
3-Cyclohexylaminopropylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Cyclohexylaminopropylamine
Formule: C₉H₂₀N₂
Point d'ébullition: 123°C
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00003838
Numéro CAS: 3312-60-5
EINECS: 222-001-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b350171fd147ae71c9fd9f1c1ef09fc4f196c804&vid=b350171fd147ae71c9fd9f1c1ef09fc4f196c804&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %