Imprimer
Mesna ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
M0913-10G M0913-25G
TCIAM0913-10GEA 83.6 EUR
TCIAM0913-10G TCIAM0913-25G
Mesna ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Mesna
Formule: C₂H₅NaO₃S₂
MW: 164.18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007535
Numéro CAS: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9
Merck Index: 14,05909
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6061cb4bc990f10bf9bdbfd782a8ea5824a6a97&vid=d6061cb4bc990f10bf9bdbfd782a8ea5824a6a97&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %