Imprimer
Acide L(+)-glutamique chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
G0060-25G G0060-500G
TCIAG0060-25GEA 17.6 EUR
TCIAG0060-25G TCIAG0060-500G
Acide L(+)-glutamique chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide L(+)-glutamique chlorhydrate
Formule: C₅H₁₀ClNO₄
MW: 183.59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012619
Numéro CAS: 138-15-8
EINECS: 205-315-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06a94efa2bdeb37b9b51bc83204c8aa27f4cda67&vid=06a94efa2bdeb37b9b51bc83204c8aa27f4cda67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +25.0 deg (C=6, H2O)
Solubility in Water almost transparency