Imprimer
Érythromycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
E0751-5G E0751-25G
TCIAE0751-5GEA 41.8 EUR
TCIAE0751-5G TCIAE0751-25G
Érythromycine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Érythromycine
Formule: C₃₇H₆₇NO₁₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084654
Numéro CAS: 114-07-8
EINECS: 204-040-1
Merck Index: 14,03681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86ea48766b0d44e8cda19e67545245daada50047&vid=86ea48766b0d44e8cda19e67545245daada50047&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -71.0 to -78.0 deg (C=2, EtOH) (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %