Imprimer
Acide diphénylphosphinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3627-25G D3627-5G
TCIAD3627-25GEA 89.1 EUR
TCIAD3627-25G TCIAD3627-5G
Acide diphénylphosphinique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide diphénylphosphinique
Formule: C₁₂H₁₁O₂P
Numéro MDL: MFCD00002132
Numéro CAS: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=520fe85103f5f028adc108b240844345ae886dd8&vid=520fe85103f5f028adc108b240844345ae886dd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C