Imprimer
Chlorure diphénylphosphinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1415-25G C1415-5G
TCIAC1415-25GEA 73.7 EUR
TCIAC1415-25G TCIAC1415-5G
Chlorure diphénylphosphinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure diphénylphosphinique
Formule: C₁₂H₁₀ClOP
Point d'ébullition: 222°C
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00002077
Numéro CAS: 1499-21-4
EINECS: 216-107-2
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34d2dce7aa967d9552127e6e6455842e64e025d&vid=a34d2dce7aa967d9552127e6e6455842e64e025d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %