Imprimer
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1656-1G T1656-25G T1656-5G
TCIAT1656-1GEA 27.5 EUR
TCIAT1656-1G TCIAT1656-25G TCIAT1656-5G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyéthyl)phosphine hydrochlorure)
Formule: C₉H₁₆ClO₆P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145469
Numéro CAS: 51805-45-9
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09085
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd5ee29f8f3e3f653187de712be2099096c31ce5&vid=cd5ee29f8f3e3f653187de712be2099096c31ce5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %