Imprimer
Acide dibenzoyl-L-tartrique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2R,3R)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid
D3492-25G D3492-250G
TCIAD3492-25GEA 17.6 EUR
TCIAD3492-25G TCIAD3492-250G
Acide dibenzoyl-L-tartrique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide dibenzoyl-L-tartrique
Formule: C₁₈H₁₄O₈
Point d'ébullition: 234°C
Numéro MDL: MFCD00003074
Numéro CAS: 2743-38-6
EINECS: 220-374-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96ddbb10c8b12bcef6e2a0ad945dbf3f8189309d&vid=96ddbb10c8b12bcef6e2a0ad945dbf3f8189309d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C