Imprimer
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine) tetrahydrochloride
B1468-25G B1468-5G
TCIAB1468-25GEA 765 EUR
TCIAB1468-25G TCIAB1468-5G
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Tetracloruro de 4,9-diazoniadodecametilendiamonio
Formule: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Point de fusion: 315°C
Numéro MDL: MFCD00012914
Numéro CAS: 306-67-2
EINECS: 206-189-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df8aac133476ba7a56bcb69aba285d7e0618f6a5&vid=df8aac133476ba7a56bcb69aba285d7e0618f6a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency