Rouge de crésol sel de sodium
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate
S0046-1G
S0046-25G
TCIAS0046-1GEA
24.2
EUR
TCIAS0046-1G
TCIAS0046-25G
Rouge de crésol sel de sodium
Rouge de crésol sel de sodium
Formule:
C₂₁H₁₇NaO₅S MW: 404.42 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001618 Numéro CAS: 62625-29-0 EINECS: 263-654-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark red to Brown powder to crystal |
Transition interval (pH) | (yellow)7.2 to 8.8 (red) |