Imprimer
Rouge de crésol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
C0406-1G C0406-25G
TCIAC0406-1GEA 19.8 EUR
TCIAC0406-1G TCIAC0406-25G
Rouge de crésol ≥98.0% (par HPLC)
Rouge de crésol
Formule: C₂₁H₁₈O₅S
MW: 382.43 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005878
Numéro CAS: 1733-12-6
EINECS: 217-064-2
Merck Index: 14,02578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=884b1ac37feea83348b2f6976db7da43903c2b7d&vid=884b1ac37feea83348b2f6976db7da43903c2b7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Absorbance min. 0.630 (5 mg/L, pH 9.2, 570.0 to 574.0 nm)
Solubility in Sodium hydroxide solution within almost transparency
Transition interval (pH) (yellow)7.2 to 8.8 (red)