Imprimer
o-Cresolphthaleine
Fournisseur: TCI
C0404-25G C0404-100G
TCIAC0404-25GEA 44 EUR
TCIAC0404-25G TCIAC0404-100G
o-Cresolphthaleine
o-Cresolphthaleine
Formule: C₂₂H₁₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005912
Numéro CAS: 596-27-0
EINECS: 209-881-8
Merck Index: 14,02576
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e537496f76c1d124b58a17eff3ab6eb71714ea7c&vid=e537496f76c1d124b58a17eff3ab6eb71714ea7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Lambda max. 563.0 to 568.0 nm (pH 9.8 buffer sol.)
Absorbance min. 0.590 (5mg/L, pH 9.8 buffer sol., 563.0 to 568.0 nm)
Solubility in EtOH almost transparency
Drying loss max. 1.0 %