Imprimer
2-Désoxy-D-glucose ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0051-1G D0051-5G D0051-25G
TCIAD0051-1GEA 22 EUR
TCIAD0051-1G TCIAD0051-5G TCIAD0051-25G
2-Désoxy-D-glucose ≥97.0% (par GC)
2-Désoxy-D-glucose
Formule: C₆H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00151328
Numéro CAS: 154-17-6
EINECS: 205-823-0
Merck Index: 14,02904
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87caa302445f6f20523c3de710090f7bc9f797cf&vid=87caa302445f6f20523c3de710090f7bc9f797cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers )
Specific rotation [a]20/D +44.0 to +48.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity