Imprimer
2-Méthyl-1H,5H-pyrimidine-4,5-dione ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylpyrimidine-4,6-diol, 2-Methyl-4,6-pyrimidinediol
D2589-25G D2589-5G
TCIAD2589-25GEA 70.4 EUR
TCIAD2589-25G TCIAD2589-5G
2-Méthyl-1H,5H-pyrimidine-4,5-dione ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
2-Méthyl-1H,5H-pyrimidine-4,5-dione
Formule: C₅H₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00006104
Numéro CAS: 40497-30-1
EINECS: 254-941-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f1753236372b9e562869e5e366f35a29e48e09b&vid=1ed1a9616d3318fb712ca0326c36e406745482da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency