Imprimer
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Dimethyl-3-propyl-1H-imidazol-3-ium iodide
D3903-25G D3903-5G
TCIAD3903-25GEA 158 EUR
TCIAD3903-25G TCIAD3903-5G
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium iodide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium iodide
Formule: C₈H₁₅IN₂
MW: 266.1226 g/mol
Numéro MDL: MFCD15072160
Numéro CAS: 218151-78-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ff1eb727c84ea8fcd9287e72a5f90ec00133ad5&vid=9ff1eb727c84ea8fcd9287e72a5f90ec00133ad5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %