Imprimer
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0725-1G F0725-5G
TCIAF0725-1GEA 48.4 EUR
TCIAF0725-1G TCIAF0725-5G
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016626
Numéro CAS: 405-05-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7aa4647e7860d1722eaa8ebabb4d511d68f6ebd4&vid=7aa4647e7860d1722eaa8ebabb4d511d68f6ebd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C