Imprimer
5-Bromo-2-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3342-25G B3342-5G
TCIAB3342-25GEA 57.2 EUR
TCIAB3342-25G TCIAB3342-5G
5-Bromo-2-méthoxyphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇BrO₂
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00673137
Numéro CAS: 37942-01-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3d57bf15b5750213d4ef3ac378040d46dd7a2a6&vid=e3d57bf15b5750213d4ef3ac378040d46dd7a2a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C