Imprimer
Bromure de tétraéthylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1379-25G T1379-5G
TCIAT1379-25GEA 99 EUR
TCIAT1379-25G TCIAT1379-5G
Bromure de tétraéthylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétraéthylphosphonium
Formule: C₈H₂₀BrP
Numéro MDL: MFCD00054230
Numéro CAS: 4317-07-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c0187fc6250a868492db3b6e44aa2f3d39ef7e8&vid=2c0187fc6250a868492db3b6e44aa2f3d39ef7e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency