Imprimer
Bromure de diméthyldioctadécylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethyldioctadecylammonium Bromide
D1975-25G D1975-250G
TCIAD1975-25GEA 69.3 EUR
TCIAD1975-25G TCIAD1975-250G
Bromure de diméthyldioctadécylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de diméthyldioctadécylammonium
Formule: C₃₈H₈₀BrN
Numéro MDL: MFCD00041975
Numéro CAS: 3700-67-2
EINECS: 223-037-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2316d3d3311ee05a69d1dfeb111f4caf7b2162e&vid=b2316d3d3311ee05a69d1dfeb111f4caf7b2162e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 162.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency