Imprimer
Bromure de didécyldiméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D2363-5G D2363-25G
TCIAD2363-5GEA 37.4 EUR
TCIAD2363-5G TCIAD2363-25G
Bromure de didécyldiméthylammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de didécyldiméthylammonium
Formule: C₂₂H₄₈BrN
MW: 406.54 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012194
Numéro CAS: 2390-68-3
EINECS: 219-234-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency