Imprimer
9-Bromo-1-nonanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-Bromononan-1-ol
B1785-25G B1785-5G
TCIAB1785-25GEA 104 EUR
TCIAB1785-25G TCIAB1785-5G
9-Bromo-1-nonanol ≥95.0% (par GC)
9-Bromo-1-nonanol
Formule: C₉H₁₉BrO
MW: 223.15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063348
Numéro CAS: 55362-80-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9e46b101f879743046f9a5271e5a076d482df6d&vid=d9e46b101f879743046f9a5271e5a076d482df6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %