Imprimer
Guanosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
G0171-100G G0171-25G G0171-5G
TCIAG0171-100GEA 94.6 EUR
TCIAG0171-100G TCIAG0171-25G TCIAG0171-5G
Guanosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Guanosine
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010182
Numéro CAS: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
Merck Index: 14,04566
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4edb1fbea8e30e86e72cff16ab729385ce0d79f5&vid=faaf1c10e997b8023bf60922b414c967b74725cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -72.0 to -80.0 deg (C=1, 1mol/L NaOH sol.)