Imprimer
Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
D1323-25G D1323-5G
TCIAD1323-25GEA 215 EUR
TCIAD1323-25G TCIAD1323-5G
Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dihydro-4,4-diméthyl-2H-pyranne-2,6(3H)-dione
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142.15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006684
Numéro CAS: 4160-82-1
EINECS: 223-998-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d379f5c53bb0432499187c3031ff388dc9cf3e20&vid=d379f5c53bb0432499187c3031ff388dc9cf3e20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency