Imprimer
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3808-1G B3808-5G
TCIAB3808-1GEA 17.6 EUR
TCIAB3808-1G TCIAB3808-5G
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₃BrF₄O
Numéro MDL: MFCD01861132
Numéro CAS: 105529-58-6
EINECS: 430-850-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a650c2abb5bbe9289035edef7dfab628e3ba20&vid=02a650c2abb5bbe9289035edef7dfab628e3ba20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %